Learn More
Chlorure de chlorméquat dans de l’acétonitrile 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlormequat Chloride |
| Conditionnement | Ampoule(s) |
| CAS | 999-81-5 |
| Formule moléculaire | C5H13Cl2N |
| Concentration | 10 μg/mL |
| Numéro UN | 1648 |
| Clé InChI | UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-] |
| Nom IUPAC | 2-chloroéthyl(triméthyl)azane ; chlorure |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Standard solution Chlormequat chloride,2-chloroethyltrimethylammonium chloride 10ug/ml in acetonitrile
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.