Learn More
Metabolite Chlormequat Chloride in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12912424 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
12912424 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12912424 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P810680
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Nom chimique ou matériau Chlormequat Chloride
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 999-81-5
Formule moléculaire C5H13Cl2N
Concentration 10 μg/mL
Numéro UN 1230
Clé InChI UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-]
Nom IUPAC 2-chloroethyl(trimethyl)azanium;chloride
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 158.066
CID PubChem 13836
Quantité 10 mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution Chlormequat Chloride 10ug/ml in methanol
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P361+P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.