Learn More
Chlorométhane dans du méthanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chloromethane |
| Conditionnement | Ampoule(s) |
| CAS | 74-87-3 |
| Formule moléculaire | CH3Cl |
| Concentration | 10 μg/mL |
| Clé InChI | NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCl |
| Nom IUPAC | chlorométhane |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 50.485 |
| Afficher plus |