Learn More
Chlorométhane dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12912464 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12912464 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12912464 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P811520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.75€
    43.80€ / 1mL
    Économisez 6.95€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloromethane
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 74-87-3
Formule moléculaire CH3Cl
Concentration 100 μg/ml
Clé InChI NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCl
Nom IUPAC chlorométhane
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 50.485
CID PubChem 6327
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:36014