Learn More
Chlorpyrifos dans de l’acétonitrile 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorpyrifos |
| Conditionnement | Ampoule(s) |
| CAS | 2921-88-2 |
| Formule moléculaire | C9H11Cl3NO3PS |
| Concentration | 10 μg/mL |
| Numéro UN | 1648 |
| Clé InChI | SBPBAQFWLVIOKP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOP(=S)(OCC)OC1=NC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl |
| Nom IUPAC | diéthoxy-sulfanylidène-(3,5,6-trichloropyridine-2-yl)oxy-$l^{5}-phosphane |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Standard solution Chlorpyrifos 10ug/ml in acetonitrile
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.