Learn More
Chlorpyrifos dans du cyclohexane 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12922524 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12922524 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12922524 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P812640
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorpyrifos
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 2921-88-2
Formule moléculaire C9H11Cl3NO3PS
Concentration 10 μg/mL
Numéro UN 1145
Clé InChI SBPBAQFWLVIOKP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOP(=S)(OCC)OC1=NC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Nom IUPAC diéthoxy-sulfanylidène-(3,5,6-trichloropyridine-2-yl)oxy-$l^{5}-phosphane
Solvent or Matrix Cyclohexane
Poids moléculaire (g/mol) 350.575
CID PubChem 2730
Quantité 10 mL
ChEBI CHEBI:34631
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution Chlorpyrifos 10ug/ml in cyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .