Learn More
Metabolite Chlorthal-diacid in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
Code produit 12972614 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12972614 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12972614 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P815360
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorthal-diacid
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 1861-32-1
Formule moléculaire C10H6Cl4O4
Concentration 100 μg/mL
Numéro MDL MFCD00014902
Numéro UN 1145
Clé InChI NPOJQCVWMSKXDN-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(Cl)C(Cl)=C(C(=O)OC)C(Cl)=C1Cl
Nom IUPAC 1,4-dimethyl 2,3,5,6-tetrachlorobenzene-1,4-dicarboxylate
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 331.95
CID PubChem 2943
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:34664
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution Chlorthal-diacid 100ug/ml in acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.