Learn More
Metabolite Chlorthal-dimethyl in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Code produit 12952614 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12952614 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12952614 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P815320
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorthal-dimethyl
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 1861-32-1
Formule moléculaire C10H6Cl4O4
Concentration 100 μg/mL
Numéro MDL MFCD00014902
Clé InChI NPOJQCVWMSKXDN-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(Cl)C(Cl)=C(C(=O)OC)C(Cl)=C1Cl
Nom IUPAC 1,4-dimethyl 2,3,5,6-tetrachlorobenzene-1,4-dicarboxylate
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 331.95
CID PubChem 2943
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:34664