Learn More
Metabolite Chlortoluron in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Code produit 12952534 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12952534 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12952534 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P812950
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlortoluron
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 15545-48-9
Formule moléculaire C10H13ClN2O
Concentration 100 μg/mL
Numéro MDL MFCD00018275
Clé InChI JXCGFZXSOMJFOA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(=O)NC1=CC=C(C)C(Cl)=C1
Nom IUPAC 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3,3-dimethylurea
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 212.68
CID PubChem 27375
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:81981