Learn More
Chrysène dans de l’acétonitrile 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12992534 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Code produit. 12992534
Marque: Fisher Chemical P813040
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Chrysene
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 218-01-9
Formule moléculaire C18H12
Concentration 100 μg/mL
Numéro UN 1648
Clé InChI WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C=CC4=CC=CC=C43
Nom IUPAC chrysène
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 228.294
CID PubChem 9171
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:51687
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution Chrysene 100ug/ml in acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.