Learn More
Metabolite Decafluorobiphenyl in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Decafluorobiphenyl |
| Conditionnement | Ampoule(s) |
| CAS | 434-90-2 |
| Formule moléculaire | C12F10 |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Clé InChI | ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F |
| Nom IUPAC | 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)benzene |
| Solvent or Matrix | Dichloromethane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 334.116 |
| Show More |