Learn More
Metabolite Dibenzo(a,h)anthracene in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Code produit 12945294 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12945294 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12945294 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P816960
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibenzo(a,h)anthracene
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 53-70-3
Formule moléculaire C22H14
Concentration 100 μg/mL
Clé InChI LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC4=C(C=CC5=CC=CC=C54)C=C32
Nom IUPAC naphtho[1,2-b]phenanthrene
Solvent or Matrix Dichloromethane
Poids moléculaire (g/mol) 278.354
CID PubChem 5889
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:35299