Learn More
Dibenzo(a,j)acridine dans du toluène 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dibenzo(a,j)acridine |
| Conditionnement | Ampoule(s) |
| CAS | 224-42-0 |
| Formule moléculaire | C21H13N |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Clé InChI | ANUCHZVCBDOPOX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=NC4=C(C=C32)C5=CC=CC=C5C=C4 |
| Solvent or Matrix | Toluene |
| Poids moléculaire (g/mol) | 279.342 |
| CID PubChem | 9177 |
| Afficher plus |