Specifications
| Nom chimique ou matériau | Dibromochloromethane |
| Conditionnement | Ampoule(s) |
| CAS | 124-48-1 |
| Formule moléculaire | CHBr2Cl |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Clé InChI | GATVIKZLVQHOMN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(Cl)(Br)Br |
| Nom IUPAC | dibromo(chloro)méthane |
| Solvent or Matrix | Méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.277 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1 ML Metabolite Dibromochloromethane in Methanol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Dibromochloromethane, methanol