Learn More
Metabolite Dichlorvos D6 in n-Nonane 100μg/mL, Fisher Chemical™
Code produit 12915454 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12915454 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12915454 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P819940
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichlorvos D6
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 62-73-7
Formule moléculaire C4H7Cl2O4P
Concentration 100 μg/mL
Numéro MDL MFCD00036123
Clé InChI OEBRKCOSUFCWJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES COP(=O)(OC)OC=C(Cl)Cl
Nom IUPAC 2,2-dichloroethenyl dimethyl phosphate
Solvent or Matrix n-Nonane
Poids moléculaire (g/mol) 220.97
CID PubChem 3039
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:34690