Learn More
Diméthénamide dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12935494 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12935494 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12935494 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P820870
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethenamid
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 87674-68-8
Formule moléculaire C12H18ClNO2S
Concentration 100 μg/ml
Clé InChI JLYFCTQDENRSOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CSC(=C1N(C(C)COC)C(=O)CCl)C
Nom IUPAC 2-chloro-N-(2,4-diméthylthiophène-3-yl)-N-(1-méthoxypropan-2-yl)acétamide
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 275.791
CID PubChem 91744
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:83638
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Metabolite Dimethenamid in Methanol 100µg/mL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol