Learn More
Metabolite Endosulfan-total (sulfate) in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Endosulfan-total (sulfate) |
| Conditionnement | Ampoule(s) |
| CAS | 1031-07-8 |
| Formule moléculaire | C9H6Cl6O4S |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Clé InChI | AAPVQEMYVNZIOO-WINLOITPSA-N |
| SMILES | C1C2C(COS(=O)(=O)O1)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 422.903 |
| CID PubChem | 71312398 |
| Afficher plus |