Learn More
Fluoranthène dans du méthanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12956763 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12956763 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12956763 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P826190
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluoranthene
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 206-44-0
Formule moléculaire C16H10
Concentration 10 μg/mL
Numéro MDL MFCD00001184
Clé InChI GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC3=CC=CC2=C13
Nom IUPAC fluoranthene
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 202.26
CID PubChem 9154
Quantité 10 mL
ChEBI CHEBI:33083