Learn More
Fluorène dans de l’acétonitrile 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12916773 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12916773 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12916773 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P826290
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorene
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 86-73-7
Formule moléculaire C13H10
Concentration 100 μg/ml
Numéro MDL MFCD00001111
Numéro UN 1648
Clé InChI NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Nom IUPAC 9H-fluorène
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
CID PubChem 6853
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:28266
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution Fluorene 100ug/ml in acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P330-Rincer la bouche.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .