Spécification
| Nom chimique ou matériau | Formaldehyde |
| Conditionnement | Ampoule(s) |
| CAS | 50-00-0 |
| Formule moléculaire | CH2O |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Numéro MDL | MFCD00003274 |
| Clé InChI | WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C=O |
| Nom IUPAC | formaldéhyde |
| Solvent or Matrix | Eau |
| Afficher plus |