Learn More
Heptachlore-exo-époxyde dans du cyclohexane 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Heptachlor-exo-epoxide |
| Conditionnement | Ampoule(s) |
| CAS | 1024-57-3 |
| Formule moléculaire | C10H5Cl7O |
| Concentration | 10 μg/mL |
| Numéro UN | 1145 |
| Clé InChI | ZXFXBSWRVIQKOD-GOWUZIGHSA-N |
| SMILES | C12C(C(C3C1O3)Cl)C4(C(=C(C2(C4(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Solvent or Matrix | Cyclohexane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 389.299 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Standard solution Heptachlor-exo-epoxide 10ug/ml in cyclohexane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P331-NE PAS faire vomir.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .