Learn More
Heptachlore-exo-époxyde dans du méthanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Heptachlor-exo-epoxide |
| Conditionnement | Ampoule(s) |
| CAS | 1024-57-3 |
| Formule moléculaire | C10H5Cl7O |
| Concentration | 10 μg/mL |
| Clé InChI | ZXFXBSWRVIQKOD-GOWUZIGHSA-N |
| SMILES | C12C(C(C3C1O3)Cl)C4(C(=C(C2(C4(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 389.299 |
| CID PubChem | 94865622 |
| Afficher plus |