Learn More
Heptachlore dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12956843 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12956843 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12956843 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P827840
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptachlor
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 76-44-8
Formule moléculaire C10H5Cl7
Concentration 100 μg/ml
Clé InChI FRCCEHPWNOQAEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(C2C1C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 373.3
CID PubChem 3589
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:34785