Learn More
Hexachlorobenzène dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12976863 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12976863 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12976863 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P828270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.30€
    30.89€ / 1mL
    Économisez 1.41€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexachlorobenzene
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 118-74-1
Formule moléculaire C6Cl6
Concentration 100 μg/ml
Numéro MDL MFCD00000540
Clé InChI CKAPSXZOOQJIBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzène
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 284.77
CID PubChem 8370
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:5692
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1 ML Metabolite Hexachlorobenzene in Methanol 100µg/mL 1mL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol