Learn More
Imidaclopride dans de l’acétonitrile 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12949813 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
12949813 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12949813 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P829170
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Specifications
Nom chimique ou matériau Imidacloprid
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 105827-78-9
Formule moléculaire C9H10ClN5O2
Concentration 10 μg/mL
Numéro UN 1648
Clé InChI YWTYJOPNNQFBPC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(C(=N1)N[N+](=O)[O-])CC2=CN=C(C=C2)Cl
Nom IUPAC N-[1-[(6-chloropyridine-3-yl)méthyl]-4,5-dihydroimidazol-2-yl]nitramide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 255.662
CID PubChem 86418
Quantité 10 mL
ChEBI CHEBI:5870
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution Imidacloprid 10ug/ml in acetonitrile
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P330-Rincer la bouche.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .