Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gamma-HCH (Lindane) |
| Conditionnement | Ampoule(s) |
| CAS | 58-89-9 |
| Formule moléculaire | C6H6Cl6 |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Numéro MDL | MFCD00135947 |
| Numéro UN | 1230 |
| Clé InChI | JLYXXMFPNIAWKQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | ClC1C(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C1Cl |
| Nom IUPAC | 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Standard solution Lindane 100ug/ml in methanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P361+P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .