Learn More
m-Xylène dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12992974 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
12992974 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12992974 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P857660
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Specifications
Nom chimique ou matériau m-Xylene
Conditionnement Ampoule
CAS 108-38-3
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C8H10
Concentration 100 μg/ml
Numéro MDL MFCD00008536
Numéro UN 1230
Clé InChI IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Type Solution standard organique à composant unique
SMILES CC1=CC(C)=CC=C1
Nom IUPAC 1,3-xylène
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
CID PubChem 7929
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:28488
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution m-Xylene 100ug/ml in methanol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P361+P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .