Learn More
Metabolite Metamitron in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
Code produit 12959903 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12959903 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12959903 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P831380
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Metamitron
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 41394-05-2
Formule moléculaire C10H10N4O
Concentration 10 μg/mL
Numéro UN 1648
Clé InChI VHCNQEUWZYOAEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN=C(C(=O)N1N)C2=CC=CC=C2
Nom IUPAC 4-amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 202.217
CID PubChem 38854
Quantité 10 mL
ChEBI CHEBI:6791
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution Metamitron 10ug/ml in acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P330-Rincer la bouche.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .