Learn More
Métamitol dans du méthanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12979903 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12979903 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12979903 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P831400
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Metamitron
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 41394-05-2
Formule moléculaire C10H10N4O
Concentration 10 μg/mL
Clé InChI VHCNQEUWZYOAEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN=C(C(=O)N1N)C2=CC=CC=C2
Nom IUPAC 4-amino-3-méthyl-6-phényl-1,2,4-triazin-5-one
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 202.217
CID PubChem 38854
Quantité 10 mL
ChEBI CHEBI:6791