Learn More
Metabolite Methoxychlor (DMTD) in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Code produit 12949943 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12949943 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12949943 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P832210
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Methoxychlor (DMDT)
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 72-43-5
Formule moléculaire C16H15Cl3O2
Concentration 100 μg/mL
Numéro UN 1230
Clé InChI IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)C(Cl)(Cl)Cl
Nom IUPAC 1-methoxy-4-[2,2,2-trichloro-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]benzene
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 345.644
CID PubChem 4115
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:6842
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution Methoxychlor (DMDT) 100ug/ml in methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .