Learn More
Chlorhydrate d’hydroxyl-amine O-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl) dans de l’eau 15 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit. 12976053 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
Code produit. 12976053
Marque: Fisher Chemical F114821
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau PFBHA
Conditionnement Ampoule
CAS 57981-02-9
Formule moléculaire C7H5ClF5NO
Concentration 15 μg/mL
Numéro MDL MFCD00012953
Clé InChI HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES [H+].[Cl-].NOCC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Nom IUPAC hydrogène O-[(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)méthyl]chlorure de hydroxylamine
Solvent or Matrix Water
Poids moléculaire (g/mol) 249.57
CID PubChem 122307
Quantité 10 mL