Learn More
Metabolite Oxadixyl in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Oxadixyl |
| Conditionnement | Ampoule(s) |
| CAS | 77732-09-3 |
| Formule moléculaire | C14H18N2O4 |
| Concentration | 100mu;g/mL |
| Numéro MDL | MFCD00145052 |
| Clé InChI | UWVQIROCRJWDKL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COCC(=O)N(N1CCOC1=O)C1=C(C)C=CC=C1C |
| Nom IUPAC | N-(2,6-dimethylphenyl)-2-methoxy-N-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetamide |
| Solvent or Matrix | Iso-octane |
| Afficher plus |