Learn More
Pentachloroanisole dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12996323 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12996323 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12996323 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P846720
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentachloroanisole
Conditionnement Ampoule
CAS 1825-21-4
Formule moléculaire C7H3Cl5O
Concentration 100 μg/mL
Clé InChI BBABSCYTNHOKOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Nom IUPAC 1,2,3,4,5-pentachloro-6-méthoxybenzène
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 280.35
CID PubChem 15767
Quantité 1 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.