Learn More
Pentachloroanisole dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pentachloroanisole |
| Conditionnement | Ampoule |
| CAS | 1825-21-4 |
| Formule moléculaire | C7H3Cl5O |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Clé InChI | BBABSCYTNHOKOG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Nom IUPAC | 1,2,3,4,5-pentachloro-6-méthoxybenzène |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 280.35 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?