Learn More
Metabolite Pentafluorophenol in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Code produit 12996343 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
12996343 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12996343 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P847210
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Pentafluorophenol
Conditionnement Ampoule
CAS 771-61-9
Formule moléculaire C6HF5O
Concentration 100 μg/mL
Numéro MDL MFCD00002156
Numéro UN 1230
Clé InChI XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Nom IUPAC pentafluorophenol
Solvent or Matrix Dichloromethane
Poids moléculaire (g/mol) 184.07
CID PubChem 13041
Quantité 1 mL