Learn More
Metabolite Phenanthrene D10 in Methyl-tert.butylether 100μg/mL, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenanthrene D10 |
| Conditionnement | Ampoule |
| CAS | 1517-22-2 |
| Formule moléculaire | C14H10 |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Clé InChI | YNPNZTXNASCQKK-LHNTUAQVSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C32 |
| Nom IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuteriophenanthrene |
| Solvent or Matrix | Methyl-tert.butylether |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.295 |
| Afficher plus |