Learn More
Acide phosphonique dans de l’eau 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12989503 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12989503 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12989503 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P803900
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphonic acid
Conditionnement Ampoule
CAS 1066-51-9
Forme physique Liquide
Formule moléculaire CH6NO3P
Concentration 100 μg/ml
Clé InChI MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
Type Solution standard organique à composant unique
SMILES C(N)P(=O)(O)O
Nom IUPAC Acide aminométhylphosphonique
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 111.037
CID PubChem 14017
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:28812