Learn More
Acide phtalique, bis-2-éthylhexylester dans du méthanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12936134 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12936134 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12936134 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P878010
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalic acid,bis-2-ethylhexylester
Conditionnement Ampoule
CAS 117-81-7
Concentration or Composition Notes 1 ml d’acide phtalique, bis-2-éthylhexylester (1 000 μg/ml) dans le méthanol
Formule moléculaire C24H38O4
Numéro UN 1230
Clé InChI BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC(CC)CCCC
Nom IUPAC bis(2-éthylhexyl)benzène-1,2-dicarboxylate
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 390.564
CID PubChem 8343
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:17747
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 000 μg/ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution Phthalic acid,bis-2-ethylhexylester 1000ug/ml in methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .