Spécification
| Nom chimique ou matériau | Picloram |
| Conditionnement | Ampoule |
| CAS | 2-1-1918 |
| Forme physique | Liquide |
| Formule moléculaire | C6H3Cl3N2O2 |
| Concentration | 10 μg/mL |
| Clé InChI | NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Solution étalon à composant unique organique |
| SMILES | C1(=C(C(=NC(=C1Cl)Cl)C(=O)O)Cl)N |
| Nom IUPAC | acide 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylique |
| Afficher plus |