Learn More
Piclorame dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12946413 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12946413 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12946413 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P848520
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Picloram
Conditionnement Ampoule
CAS 2-1-1918
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C6H3Cl3N2O2
Concentration 100 μg/mL
Clé InChI NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES C1(=C(C(=NC(=C1Cl)Cl)C(=O)O)Cl)N
Nom IUPAC acide 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylique
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 241.45
CID PubChem 15965
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:34922