Learn More
Chlorhydrate de propamocarbe dans du méthanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit. 12976453 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
Code produit. 12976453
Marque: Fisher Chemical P849340
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Propamocarb hydrochlorid
Conditionnement Ampoule
CAS 25606-41-1
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C9H21ClN2O2
Concentration 10 μg/mL
Clé InChI MKIMSXGUTQTKJU-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES CCCOC(=O)NCCCN(C)C.Cl
Nom IUPAC propyl N-[3-(diméthylamino)propyl]carbamate ; chlorhydrate
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 224.729
CID PubChem 15575641
Quantité 10 mL
ChEBI CHEBI:81735