Learn More
Chlorhydrate de propamocarbe dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12986453 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12986453 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12986453 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P849350
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Propamocarb hydrochlorid
Conditionnement Ampoule
CAS 25606-41-1
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C9H21ClN2O2
Concentration 100 μg/mL
Clé InChI MKIMSXGUTQTKJU-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES CCCOC(=O)NCCCN(C)C.Cl
Nom IUPAC propyl N-[3-(diméthylamino)propyl]carbamate ; chlorhydrate
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 224.729
CID PubChem 15575641
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:81735