Learn More
Quintozène dans de l’acétate d’éthyle 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit. 12966023 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Code produit. 12966023
Marque: Fisher Chemical F113611
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Quintozene (Pentachloronitrobenzene) 
Conditionnement Ampoule
CAS 82-68-8
Formule moléculaire C6Cl5NO2
Concentration 100 μg/mL
Numéro UN 1230
Clé InChI LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 1,2,3,4,5-pentachloro-6-nitrobenzène
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 295.321
CID PubChem 6720
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:34908