Learn More
Quintozène dans de l’éther méthyl-tert-butylique 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12956143 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12956143 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12956143 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur F120131
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Quintozene (Pentachloronitrobenzene) 
Conditionnement Ampoule
CAS 82-68-8
Formule moléculaire C6Cl5NO2
Concentration 1000 μg/mL
Clé InChI LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 1,2,3,4,5-pentachloro-6-nitrobenzène
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Poids moléculaire (g/mol) 295.321
CID PubChem 6720
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:34908