Learn More
Acide salicylique dans de l’isopropanol 2000 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit. 12956893 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
Code produit. 12956893
Marque: Fisher Chemical P878490
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Conditionnement Ampoule
CAS 69-72-7
Noms d’analytes ou de composants Saliciylic acid in Isopropanol
Formule moléculaire C7H6O3
Concentration 2000 μg/mL
Numéro MDL MFCD00002439
Clé InChI YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Élément Saliciylic Acid
Nom IUPAC Acide 2-hydroxybenzoïque
Solvent or Matrix Isopropanol
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
CID PubChem 338
Quantité 5 mL
ChEBI CHEBI:16914