Learn More
Acide salicylique dans de l’isopropanol 2000 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12996083 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12996083 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12996083 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur F116061
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Saliciylic acid
Conditionnement Ampoule
CAS 69-72-7
Formule moléculaire C7H6O3
Concentration 2000 μg/mL
Numéro MDL MFCD00002439
Clé InChI YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxybenzoïque
Solvent or Matrix Isopropanol (2-propanol)
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
CID PubChem 338
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:16914