Learn More
tau-Fluvalinate dans de l’acétonitrile 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tau-Fluvalinate |
| Conditionnement | Ampoule |
| CAS | 102851-06-9 |
| Forme physique | Liquide |
| Formule moléculaire | C26H22ClF3N2O3 |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Numéro UN | 1648 |
| Clé InChI | INISTDXBRIBGOC-XMMISQBUSA-N |
| Type | Solution étalon à composant unique organique |
| SMILES | CC(C)C(C(=O)OC(C#N)C1=CC(=CC=C1)OC2=CC=CC=C2)NC3=C(C=C(C=C3)C(F)(F)F)Cl |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Standard solution tau-Fluvalinate 100ug/ml in acetonitrile
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P330-Rincer la bouche.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .