Learn More
TBTC dans du DCM 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | TBTC |
| Conditionnement | Ampoule |
| CAS | 1461-22-9 |
| Forme physique | Liquide |
| Formule moléculaire | C12H27ClSn |
| Concentration | 10 μg/mL |
| Clé InChI | GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M |
| Type | Solution étalon à composant unique organique |
| SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Cl |
| Nom IUPAC | tributyl(chloro)stannane |
| Afficher plus |