Learn More
TBTC dans du DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12910264 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12910264 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12910264 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P855380
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau TBTC
Conditionnement Ampoule
CAS 1461-22-9
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C12H27ClSn
Concentration 100 μg/mL
Clé InChI GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Cl
Nom IUPAC tributyl(chloro)stannane
Solvent or Matrix Dichloromethane
Poids moléculaire (g/mol) 325.508
CID PubChem 15096
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:79734