Learn More
Tefluthrin in Cyclohexane 100μg/mL, Fisher Chemical™
Code produit 12980094 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
12980094 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12980094 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P852330
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Tefluthrin
Conditionnement Ampoule
CAS 79538-32-2
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C17H14ClF7O2
Concentration 100 μg/mL
Numéro UN 1145
Clé InChI ZFHGXWPMULPQSE-SCZZXKLOSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1F)F)COC(=O)C2C(C2(C)C)C=C(C(F)(F)F)Cl)F)F
Nom IUPAC (2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylphenyl)methyl (1R,3S)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
Solvent or Matrix Cyclohexane
Poids moléculaire (g/mol) 418.736
CID PubChem 54544033
Quantité 1 mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution Tefluthrin 100ug/ml in cyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .