Learn More
Thiophanate-méthyl dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12946933 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
12946933 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12946933 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P878910
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Specifications
Conditionnement Ampoule
CAS 23564-05-8
Noms d’analytes ou de composants Thiophanate-methyl in Methanol
Formule moléculaire C12H14N4O4S2
Concentration 100 μg/mL
Clé InChI QGHREAKMXXNCOA-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)NC(=S)NC1=CC=CC=C1NC(=S)NC(=O)OC
Élément Thiophanate-methyl
Nom IUPAC N-[[2-(méthoxycarbonylcarbamothioylamino)phényl]carbamothioyl]carbamate de méthyle
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 342.388
CID PubChem 3032791
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:35014
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution Thiophanate-methyl,1,2-di-(3-methoxycarbonyl-2-thioureido)benzene 100ug/ml in methanol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P361+P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .